Documentos Principais
GF33810623
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
sheet, 100 x 100mm, 5.0mm thickness
Sinônimo(s):
MO013200
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 338-106-23
tamanho × espessura
100x100 mm × 5.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF33810623-1EA4061825460123