GF82935074
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
MO070240
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 829-350-74
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82935074-1EA | 4061825453934 |