GF33610395
Aluminum
foam, 300x400mm, thickness 6.35mm, bulk density 0.2g/cm3, porosity 0.93, aluminum 6101 grade, 98.5%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL003826
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98.50%
Formulário
wire
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 336-103-95
resistividade
2.6548 μΩ-cm
tamanho × espessura
300x400 mm × 6.35 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)