GF31925213
Carbon
tube, outside diameter 3.18 mm, length 150 mm, wall thickness 0.8 mm
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 007201, Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formulário
tubes
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 319-252-13
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Comprimento
150 mm
D.E.
3.18 mm
espessura da parede
0.8 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)