Documentos Principais
GF31054373
Polycarbonate - 30% Glass Fiber Filled
(PC - 30% GFR), rod, diam. 20 mm, L 100 mm
Sinônimo(s):
CT337920
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 310-543-73
Comprimento
100 mm
Diâmetro
20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)