GF31028543
Holmium
powder, 5g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Sinônimo(s):
Holmium, HO006010
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.90%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 310-285-43
tamanho máximo de partícula
500 μm
densidade
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
chave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)