GF31013525
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 180 x 500mm, 0.25mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
CO153025
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 310-135-25
tamanho × espessura
180x500 mm × 0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF31013525-2EA | 4061829971113 |
GF31013525-1EA | 4061825458397 |