Documentos Principais
GF32136500
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 150 x 150mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Sinônimo(s):
FE228710
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descrição
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Formulário
(mesh)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 321-365-00
diâmetro × espessura
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
tamanho
150 mm × 150 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)