Documentos Principais
GF28673871
Lead
foil, thickness 0.125 mm, size 100 × 100 mm, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
PB000330
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pb
Número CAS:
Peso molecular:
207.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141723
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 286-738-71
resistividade
20.65 μΩ-cm
tamanho
100 × 100 mm
espessura
0.125 mm
p.e.
1740 °C (lit.)
pf
327.4 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
chave InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)