GF26117490
Iridium
wire, straight, 100mm, diameter 0.5mm, as drawn, 99.9%
Sinônimo(s):
Iridium, IR005131
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.90%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 261-174-90
resistividade
4.71 μΩ-cm
C × diâmetro
100 mm × 0.5 mm
p.e.
4130 °C (lit.)
pf
2450 °C (lit.)
densidade
22.65 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
chave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)