GF25691878
Zirconium
rod, 500mm, diameter 9.5mm, centerless ground, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR007930
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.20%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 256-918-78
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
500 mm × 9.5 mm
p.e.
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)