Documentos Principais
GF10570799
Hafnium
rod, 100mm, diameter 2.0mm, as drawn, 97%
Sinônimo(s):
Hafnium, HF007902
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Hf
Número CAS:
Peso molecular:
178.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141718
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 105-707-99
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
C × diâmetro
100 mm × 2.0 mm
p.e.
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)