Key Documents
GF25182042
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.05 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Sinônimo(s):
PT055121
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 251-820-42
Comprimento
2 m
diâmetro
0.05 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)