GF52059618
Hafnium
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 97.%
Sinônimo(s):
HF006105
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97.0%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 520-596-18
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
peso
100 g
tamanho máximo do grumo
10 mm
p.e.
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)