Documentos Principais
GF23649037
Titanium carbide
powder, mean particle size (fsss) 3 micron, weight 100 g, purity 98.5%
Sinônimo(s):
TI546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
98.5%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 236-490-37
peso
100 g
tamanho médio de partícula
3 μm (FSSR)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)