924962
Titanium Carbide (Ti3C2Tx)
Few layer MXene
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Electrical conductivity: 106 S/m (MXene-only film prepared from an aqueous dispersion of MXene, at RT via a four-probe technique)
Nível de qualidade
Comprimento
1-4 μm , average lateral size (by scanning electron microscopy)
área da superfície
~146 m2/g , Brunauer–Emmett–Teller method
espessura
1-3 nm , by atomic force microscopy
solubilidade
H2O: ≥300 mg/mL
densidade
4.12 g/cm3 (measured by Helium pycnometer)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Active material for energy storage devices (e.g. supercapacitors, lithium-based batteries);
- Nanocomposites for power generation;
- Biomedical applications;
- Catalyst;
- EMI Shielding.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
924962-500MG | 4065267405827 |