Key Documents
925950
Sigma-Aldrich
Titanium Aluminum Carbonitride MAX phase
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ti3AlCN
Peso molecular:
196.60
Código UNSPSC:
12352311
forma
powder
Nível de qualidade
cor
gray to black
solubilidade
insoluble
cadeia de caracteres SMILES
[Ti][Ti][Ti][Al]([N])[C]
Aplicação
Titanium Aluminum Carbonitride MAX phase is an excellent MXene precursor; and can be processed by HF or HCl+LiF to obtain MXene.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3