GF20215976
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), film, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm
Sinônimo(s):
OX311050
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 202-159-76
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.5 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF20215976-10EA | 4061825022246 |
GF20215976-2EA | 4061825022260 |
GF20215976-1EA | 4061825022253 |
GF20215976-5EA | 4061825022277 |