GF19942757
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness
Sinônimo(s):
PT010250
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 199-427-57
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF19942757-1EA | 4061825430577 |
GF19942757-2EA | 4061829969578 |