GF10503997
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 1 m, coil width 450 mm
Sinônimo(s):
FP301050
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 105-039-97
Comprimento
1 m
largura da espiral
450 mm
espessura
0.005 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)