Documentos Principais
GF19066035
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
50m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
FE205111
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 190-660-35
C × diâmetro
50 m × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)