Documentos Principais
GF16479311
Iron/Nickel/Boron
foil, Fe 40%/Ni 38%/B 18%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
Sinônimo(s):
FE830250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 164-793-11
Comprimento
1 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)