Documentos Principais
GF15592305
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100m wire, 0.6mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
FE225141
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 155-923-05
C × diâmetro
100 m × 0.6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)