Documentos Principais
GF14995480
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.999%
Sinônimo(s):
PB506101
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.999%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 149-954-80
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
6 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)