GF15537719
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 100mm x 12.7mm diameter
Sinônimo(s):
NI147930
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 155-377-19
C × diâmetro
100 mm × 12.7 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)