Documentos Principais
GF13892834
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 1000 g
Sinônimo(s):
SI616010
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 138-928-34
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)