Documentos Principais
GF43962936
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Sinônimo(s):
SI616010
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 439-629-36
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)