Key Documents
GF13576934
Iron/Silicon
powder, Fe 91%/Si 9%, mean particle size 10 micron, weight 100 g, condition gas atomized
Sinônimo(s):
FE166012
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 135-769-34
peso
100 g
tamanho médio de partícula
10 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)