Documentos Principais
GF13405126
Antimony
foil, thickness 0.004 mm, size 25 × 25 mm, purity 95+%
Sinônimo(s):
SB000060
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sb
Número CAS:
Peso molecular:
121.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141704
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 134-051-26
resistência
41.7 μΩ-cm
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.004 mm
p.e.
1635 °C (lit.)
pf
630 °C (lit.)
densidade
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
chave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)