GF89918500
Bismuth
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, 100%
Sinônimo(s):
Bismuth, BI000220
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
100%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 899-185-00
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
p.e.
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)