GF39813419
Bismuth
foil, 50x50mm, thickness 0.25mm, 100%
Sinônimo(s):
Bismuth, BI000220
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
100%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 398-134-19
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50x50 mm × 0.25 mm
p.e.
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)