GF12477157
Chromium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 99.99+%
Sinônimo(s):
Chromium, CR000120
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 124-771-57
resistividade
12.7 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.01 mm
p.e.
2672 °C (lit.)
pf
1857 °C (lit.)
densidade
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)