GF11008392
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.035 mm, L 1 m, black
Sinônimo(s):
AC311035
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 110-083-92
Comprimento
1 m
espessura
0.035 mm
cor
black
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF11008392-1EA | 4061825083711 |