Documentos Principais
GF10241413
Aluminum alloy 5251
foil, Al 97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 150 × 150 mm, condition mirror polished on both sides
Sinônimo(s):
AL230751
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 102-414-13
tamanho
150 × 150 mm
espessura
1.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)