Key Documents
GF08567657
Copper
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
CU006025
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 085-676-57
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
pb
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Copper powder (spheroidal), 10-25 μm, 98%
Sigma-Aldrich
326453
Copper
Copper powder, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203122
Copper
Copper powder (dendritic), <45 μm, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357456
Copper
Copper powder, max. particle size 50 micron, weight 1000 g, purity 99%
GF52483664
Copper
Copper powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8%
GF18361425
Copper
Copper ACS reagent, granular, 10-40 mesh, ≥99.90%
Sigma-Aldrich
311405
Copper