GF18255214
Copper
powder, max. particle size 800 micron, weight 5 g, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
CU006030
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 182-552-14
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
peso
5 g
tamanho máximo de partícula
800 μm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)