Documentos
GF52483664
Copper
powder, max. particle size 50 micron, weight 1000 g, purity 99%
Sinônimo(s):
CU006024
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cu
Número CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 524-836-64
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
50 μm
pb
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Copper powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8%
GF18361425
Copper
Copper powder, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203122
Copper
Copper nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
774111
Copper