Documentos Principais
GF07817069
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.30mm, L 500 mm, wall thickness 0.025 mm
Sinônimo(s):
IM307030
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 078-170-69
Comprimento
500 mm
espessura da parede
0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)