GF06478623
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
AL010260
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil (coil - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 064-786-23
tamanho × espessura
0.5 m × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF06478623-1EA | 4061825420127 |