GF05072059
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
1000mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.050mm wall thickness, 1.4mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AL017210
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 050-720-59
C × espessura da parede
1000 mm × 0.050 mm
D.E. × D.I.
1.5 mm × 1.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF05072059-20EA | 4061829980146 |
GF05072059-5EA | 4061831000528 |
GF05072059-10EA | 4061829918804 |
GF05072059-1EA | 4061825419268 |
GF05072059-2EA | 4061829949419 |