GF67169379
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
1000mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 0.85mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AL017200
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 671-693-79
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF67169379-1EA | 4061825440958 |
GF67169379-2EA | 4061829955748 |
GF67169379-10EA | 4061829925376 |
GF67169379-20EA | 4061829975784 |
GF67169379-5EA | 4061831006124 |