Documentos Principais
GF04833738
Magnesium
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Sinônimo(s):
MG006011
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein:
4948473
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensaio
≥99.8%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
950 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 048-337-38
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
250 μm
p.e.
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)