GF03053821
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.8 mm, size 250 × 250 mm
Sinônimo(s):
AC303085
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 030-538-21
tamanho
250 × 250 mm
espessura
0.8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF03053821-10EA | 4061825041810 |
GF03053821-1EA | 4061825041827 |
GF03053821-2EA | 4061825041834 |
GF03053821-5EA | 4061825041841 |