Documentos Principais
454907
Sigma-Aldrich
Cellulose propionate
average Mw ~130,000, average Mn ~70,000
Sinônimo(s):
Cellulose propionate, Propionyl cellulose
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
peso molecular
average Mn ~70,000
average Mw ~130,000
contém
7 wt. % plasticizer
potência de impacto
203 J/m (Izod, 23 °C, notched)
dureza
95 (Rockwell R, ASTM D 785)
temperatura de transição
flow temperature 347 °F
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)CC)[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](OC(=O)CC)[C@H]2OC(=O)CC
InChI
1S/C36H54O19/c1-9-21(37)45-17-19-29(49-23(39)11-3)31(50-24(40)12-4)34(53-27(43)15-7)36(48-19)55-30-20(18-46-22(38)10-2)47-35(54-28(44)16-8)33(52-26(42)14-6)32(30)51-25(41)13-5/h19-20,29-36H,9-18H2,1-8H3/t19-,20-,29-,30-,31+,32+,33-,34-,35+,36+/m1/s1
chave InChI
DQEFEBPAPFSJLV-WLTGXWPBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4