419060
Cellulose acetate butyrate
average Mn ~30,000
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
peso molecular
average Mn ~30,000
Extensão da rotulagem
≥49 wt. % Butyryl
1.4-2.4 wt. % Hydroxyl
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
densidade
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O5[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5COC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)O[C@@H]6[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]6OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)OC(=O)CCC)COC(=O)CCC.O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC(=
chave InChI
WGKMZYZRLDSCLX-OLZTYWLQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?