Documentos Principais
GF01360000
Platinum
wire, 0.38 mm diameter, length 0.5 m, purity 99.99%
Sinônimo(s):
PT005143
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Pt
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141734
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 013-600-00
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
0.5 m
diâmetro
0.38 mm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)