E8506
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)propanesulfonic acid sodium salt
Sinônimo(s):
3-(N-Ethyl-m-toluidino)propanesulfonic acid sodium salt, 3-(Ethyl[3-methylphenyl]amino)-1-propanesulfonic acid, N-Ethyl-N-sulfopropyl-m-toluidine sodium salt, Sodium 3-(N-ethyl-3-methylanilino)propanesulfonate, Sodium N-ethyl-N-(3-sulfopropyl)-m-toluidine, TOPS
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO3S.Na/c1-3-13(8-5-9-17(14,15)16)12-7-4-6-11(2)10-12;/h4,6-7,10H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
chave InChI
NJZLCEFCAHNYIR-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?