E3013
N-Ethyl-N-(3-sulfopropyl)-m-anisidine sodium salt
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
C12H18NO4SNa
Número CAS:
Peso molecular:
295.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CCN(CCCS(O)(=O)=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-5-9-18(14,15)16)11-6-4-7-12(10-11)17-2;/h4,6-7,10H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
chave InChI
MWFOPMKUGZLPQA-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?