DWKWGW234PVENT
Azlon Square Shoulder Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
wide-neck, low-density polyethylene bottle, orange polypropylene closure, capacity 500 mL
Sinônimo(s):
WGW234PVENT
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene bottle
orange polypropylene closure
wide-neck
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon WGW234PVENT
capacidade
500 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Características e benefícios
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)