DWKWGW020VTML
Azlon DIY Safety Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 1000 mL
Sinônimo(s):
WGW020VTML
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene bottle
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Azlon WGW020VTML
capacidade
1000 mL
Categorias relacionadas
Aplicação
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Características e benefícios
Supplied with adhesive hazard labels to customise use
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)